Merck
548863
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenoxy)propionic acid
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4O(CH2)2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
145-148 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(OCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
GNPISAHACGIXLZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)