Merck
548790
Sigma-Aldrich
6-Nitro-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
120-124 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7NO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
MQSGCURTKWHBRX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)