Merck
547220
Sigma-Aldrich
cis-8-Undecenal
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH=CH(CH2)6CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
168.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.4460 (lit.)
bp
89 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)CCCCCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h3-4,11H,2,5-10H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)