Merck
547182
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyheptane
98%
Sinónimos:
Heptanal dimethyl acetal
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4105 (lit.)
bp
183 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C9H20O2/c1-4-5-6-7-8-9(10-2)11-3/h9H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)