Merck
547034
Sigma-Aldrich
Z-D-Tyrosine methyl ester
optical purity ee: 99% (HPLC), 97%
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
329.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
97%
optical activity
[α]20/D −48°, c = 1 in chloroform
optical purity
ee: 99% (HPLC)
mp
93-97 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c1-23-17(21)16(11-13-7-9-15(20)10-8-13)19-18(22)24-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,20H,11-12H2,1H3,(H,19,22)/t16-/m1/s1
InChI key
SLLMDHBKALJDBW-MRXNPFEDSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)