Merck
546798
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodo-9,9-dioctyl-9H-fluorene
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H40I2
Número de CAS:
Peso molecular:
642.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
55-57 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C29H40I2/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30)15-17-25(27)26-18-16-24(31)22-28(26)29/h15-18,21-22H,3-14,19-20H2,1-2H3
Clave InChI
AZXJTFHMYPUMPP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)