Merck
546623
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctyl-2,7-di-1-propynyl-9H-fluorene
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H46
Número de CAS:
Peso molecular:
466.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
60-64 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)C#CC)C#CC
Application
Precursor for conducting polymer.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)