Merck
545902
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenoxy)propionitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4O(CH2)2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
165.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
densidad
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
Clave InChI
MSQBUHCLFYFIGC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)