Merck
545554
Sigma-Aldrich
6-Acetylthiohexanoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COS(CH2)5CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
190.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.491 (lit.)
densidad
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
thioester
cadena SMILES
CC(=O)SCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O3S/c1-7(9)12-6-4-2-3-5-8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
PIFIISOIFYMVLS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Acetylthiohexanoic acid (6-ATH), also known as 6-(acetylsulfanyl)hexanoic acid, is a hexanoic acid derivative that contains thioacetate group.
Aplicación
6-Acetylthiohexanoic acid has been used in a study to estimate its minimal inhibitory concentration (MIC) by microdilution assay.[1] It may be used as a precursor for generating poly-3-hydroxy-6-acetylthiohexanoateco-4-acetylthiobutanoate (PHACOS).[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Poly (3-hydroxyalkanoate) s: diversification and biomedical applications: a state of the art review.
Hazer DB, et al.
Materials Science & Engineering. C, Materials For Biological Applications, 32(4), 637-647 (2012)
Nina Dinjaski et al.
Biomaterials, 35(1), 14-24 (2013-10-08)
Biomaterial-associated infections represent a significant clinical problem, and treatment of these microbial infections is becoming troublesome due to the increasing number of antibiotic-resistant strains. Here, we report a naturally functionalized bacterial polyhydroxyalkanoate (PHACOS) with antibacterial properties. We demonstrate that PHACOS