Merck
545481
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19NO
Número de CAS:
Peso molecular:
205.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
optical activity
[α]20/D +15°, c = 2 in chloroform
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
InChI key
FZVHJGJBJLFWEX-AAEUAGOBSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)