Merck
544469
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethoxypentane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2)5OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
densidad
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCCCCOC
InChI
1S/C7H16O2/c1-8-6-4-3-5-7-9-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
NFCBHIFOKVDBCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,5-Dimethoxypentane (1,5-DMP) is an aliphatic diether. Its conformational analysis using Raman and infrared spectra recorded in crystalline solid state indicates that it exists in trans conformation.[1] The Gibbs energy of hydration (at 298.15K and 0.1MPa) and Antoine constants of 1,5-DMP have been determined.[2]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Raman and infrared spectra of CH3O(CH2)nOCH3(n=3?5) as model compounds of polyethers.
Matsuura H and Murata H.
Journal of Raman Spectroscopy, 12(2), 144-148 (1982)
Group contribution values for the thermodynamic functions of hydration at 298.15 K, 0.1 MPa. 3. Aliphatic monoethers, diethers, and polyethers.
Plyasunov AV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(1), 276-290 (2006)