544450
4,4′-Biphenyldicarbonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4C6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
204.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
236-240 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C14H8N2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H
Clave InChI
KAXYYLCSSXFXKR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,4′-Biphenyldicarbonitrile (BPCN), also known as 4,4′-dicyanobiphenyl, is a para-disubstituted biphenyl. It can be prepared from benzidine dihydrochloride.3 BPCN belongs to the monoclinic crystal system and P21 space group.
Aplicación
4,4′-Biphenyldicarbonitrile (BPCN, 4,4′-dicyanobiphenyl) may be used in the preparation of:
- [Ag(BPCN)2]PF6 (PF6=Hexafluorophosphate)
- 4,4′-diphenacetylbiphenyl
- triazine-framework-based porous membranes (TFMs)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
4, 4?-Dicyanobiphenyl.
Britton D and Young Jr VG.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 59(11), o1849-o1851 (2003)
Crystallization of 4,4?-biphenyldicarbonitrile with silver (I) salts: a change in topology concomitant with a change in counterion leading to a ninefold diamondoid network.
Hirsch KA, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 21, 2199-2200 (1995)
Bistetracyclones? and ?Bishexaphenylbenzenes.
Ogliaruso MA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28(10), 2725-2728 (1963)
A superacid-catalyzed synthesis of porous membranes based on triazine frameworks for CO2 separation.
Zhu X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(25), 10478-10484 (2012)