Merck
543675
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-fluorochromone
97%
Sinónimos:
3-Bromo-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4BrFO2
Número de CAS:
Peso molecular:
243.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
130-134 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc2OC=C(Br)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrFO2/c10-7-4-13-8-2-1-5(11)3-6(8)9(7)12/h1-4H
Clave InChI
KASZNDJKYQAXNZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)