543322
2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
3-Formyl-2-phenylindole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
249-253 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
cadena SMILES
O=Cc1c([nH]c2ccccc12)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c17-10-13-12-8-4-5-9-14(12)16-15(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-10,16H
Clave InChI
IFIFXODAHZPTEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 2-phenylindole-3-carboxaldehyde oxime
- 2-phenyl-1H-indole-3-carboxaldehyde O-methyl oxime
- 2-phenylindole-3-carbonitrile
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Pyrimidinones via Biginelli reaction as antimicrobial agents
- [(phenyl)pyrazolyl]indole derivatives as antiinflammatory agents and analgesics
- Indole thiophene chalcones via Claisen-Schmidt condensation as antimicrobial and antioxidant agents
- Benzofuranone attached indole derivatives as PI3K inhibitors
- Ionone-based chalcones as novel antiandrogens
- Oxazolylindoles as antiinflammatory agents for edema
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)