Merck
542652
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H2(Br)(Cl)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
274.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
27-30 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Cl)cc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
InChI key
OVJCOPVKCCJSFE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)