542598
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2CHOC6H4I
Número de CAS:
Peso molecular:
270.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
217-219 °C (lit.)
densidad
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)Oc1ccc(I)cc1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)