Merck
542563
Sigma-Aldrich
2-Butoxy-5-chlorophenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14BClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.48
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
93-98 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(12)7-9(10)11(13)14/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
InChI key
GGIBHUXEZCJVCZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)