Merck
542431
Sigma-Aldrich
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O(CH2)3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
152 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)COCCCN
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)