Merck
542199
Sigma-Aldrich
3-Biphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(3-Phenylphenyl)boronic acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1′-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
mp
193-198 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H
Clave InChI
GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor
Evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Reactant involved in:
  • Coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide
  • Direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)