541974
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone
About This Item
mp
83-86 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H7BrCl2O2/c14-10-6-7(15)5-9(13(10)18)12(17)8-3-1-2-4-11(8)16/h1-6,18H
InChI key
YDOASFSKJSZNAO-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)