Merck
541745
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-β-D-arabinosylbromide
95%
Sinónimos:
2,3,4-Tri-O-D-arabinopyranosyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15BrO7
Número de CAS:
Peso molecular:
339.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
95%
optical activity
[α]20/D −292.5°, c = 1 in chloroform
impurities
≤2% calcium carbonate
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](Br)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15BrO7/c1-5(13)17-8-4-16-11(12)10(19-7(3)15)9(8)18-6(2)14/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11-/m1/s1
InChI key
AVNRQUICFRHQDY-CHWFTXMASA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)