Merck
541389
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 480,00
US$ 480,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 480,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 480,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
densidad
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
ketal
cadena SMILES
CC1(C)OCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c1-5(2)7-3-4(6)8-5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
JKUCOZWILDFXMF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one can be prepared via condensation reaction between glycolic acid and acetone in the presence of P2O5 in diethyl ether.[1]
Aplicación
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one may be used in the synthesis of the following N,N-disubstituted amides of glycolic acid:[1]
  • N,N-diethyl-2-hydroxyacetamide
  • N,N-di(n-butyl)-2-hydroxyacetamide
  • N,N-di(n-hexyl)-2-hydroxyacetamide
  • 4-hydroxyacetylpiperidine
  • 4-hydroxyacetylmorpholine
  • N-ethyl-N-phenyl-2-hydroxyacetamide
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A novel method for the synthesis of 2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolan-4-one, and its reactions with secondary amines.
Boyko VI, et al.
Synthesis, 2007(14), 2095-2096 (2007)