Merck
540943
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-4-(N-Boc-amino) piperidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
290.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
122-125 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H26N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)18-15-9-11-19(12-10-15)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15H,9-13H2,1-3H3,(H,18,20)
InChI key
WFKLUNLIZMWKNF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)