540870
3,5-Dichlorobenzenethiol
97%
About This Item
Ensayo
97%
mp
62-65 °C (lit.)
cadena SMILES
Sc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Clave InChI
WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)