540684
Methyl 2,4-dichlorobenzoate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
density
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?