540633
2′-Bromoacetanilide
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
214.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
96%
mp
96.5-100.5 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2′-Bromoacetanilide can be prepared from aniline via bromoacetylation. 2-Bromoacetanilide undergoes bromination in the presence of acetic acid to afford 2,4′-dibromoacetanilide.
Aplicación
2′-Bromoacetanilide (2-bromoacetanilide) may be used to synthesize:
- 2-iodophenylmethylphosphinic acid
- substituted biaryl acetamide compounds
- benzisoxazolo[2,3-a]pyridinium tetrafluoroborates
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Palladium-catalyzed direct arylation of pyridine N-oxide with 2-bromoacetanilides. Synthesis of benzisoxazolo [2, 3-a] pyridinium tetrafluoroborates.
Myers JT and Hanna JM.
Tetrahedron Letters, 53(2), 612-615 (2012)
Synthesis and molecular structure of 1, 3-dihydro-1-hydroxy-3-methyl-1, 2, 3-benziodoxaphosphole 3-oxide.
Balthazor TM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(23), 4538-4540 (2978)
Synthesis of chelating compounds to be used as potential bone seekers.
G Shtacher et al.
Journal of medicinal chemistry, 9(2), 197-203 (1966-03-01)
W C Peter Tsang et al.
The Journal of organic chemistry, 73(19), 7603-7610 (2008-09-03)
The development of a new method for the assembly of unsymmetrical carbazoles is reported. The strategy involves the selective intramolecular functionalization of an arene C-H bond and the formation of a new arene C-N bond. The substitution pattern of the
Extension of the Smiles rearrangement. Displacement of an aromatic amide group by an amine nitrogen.
Gilman NW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 38(2), 373-377 (1973)