Merck
540528
Sigma-Aldrich
(1R, 2R)-Pseudoephedrine-(S)-2-methylhydrocinnamamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H25NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
311.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
136-140 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@H](C)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2/c1-15(14-17-10-6-4-7-11-17)20(23)21(3)16(2)19(22)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,15-16,19,22H,14H2,1-3H3/t15-,16+,19-/m0/s1
Clave InChI
YBSOZNKAYZZSLZ-FCEWJHQRSA-N
Información legal
Licensed under U.S. Patent 5 488 131
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)