Merck
540420
Sigma-Aldrich
[(1E)-1-Methoxy-2-nitrovinyl]methylamine
95%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NCH=C(OCH3)NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
mp
116-120 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN\C(OC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
InChI key
ISROKTUWQRVBQO-ONEGZZNKSA-N
Caution
Refrigerate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)