Merck
540005
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Propylene carbonate
98%
Sinónimos:
(S)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 191,00
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 191,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −2°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
densidad
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carbonate
cadena SMILES
C[C@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Clave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-VKHMYHEASA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)