Merck
539414
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethoxyethyl)adipate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(-CH2CH2CO2CH2CH2OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
290.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
164-166 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCC
InChI
1S/C14H26O6/c1-3-17-9-11-19-13(15)7-5-6-8-14(16)20-12-10-18-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
NJEMMCIKSMMBDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)