Merck
539155
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzyl mercaptan
96%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 55,20
US$ 55,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 55,20
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
142.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 55,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
72-74 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
thiol
cadena SMILES
Fc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Fluorobenzyl mercaptan undergoes reaction with p-chloranil to afford mainly 2,5-dichloro-3,6-S-disubstituted benzoquinone and 2,6-dichloro-3,5-S-disubstituted benzoquinone.[1]
Aplicación
4-Fluorobenzyl mercaptan may be used in the synthesis of the degradation products of fluorapacin, namely bis(4-fluorobenzyl)disulfide and bis(4-fluorobenzyl)tetrasulfide.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76.67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The synthesis of new cyclic thioquinone derivatives.
Ibis C and Ozsoy-Gunes Z.
Heteroatom Chem., 21(6), 446-452 (2010)
Yimei Bao et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(3), 664-671 (2008-08-06)
Bis(4-fluorobenzyl)trisulfide, fluorapacin, has been extensively developed as a promising new anticancer drug candidate. Its degradation products were identified and verified by the newly synthesized compounds bis(4-fluorobenzyl)disulfide (A) and bis(4-fluorobenzyl)tetrasulfide (B) which were resulted from the disproportionation of fluorapacin under forced