Merck
538914
Sigma-Aldrich
Lithium tetra(2-methyl-8-hydroxyquinolinato)boron
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H32BLiN4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
650.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
mp
250-258 °C (lit.)
fluorescencia
λex 243 nm; λem 470 nm in acetonitrile
cadena SMILES
[Li+].Cc1ccc2cccc(O[B-](Oc3cccc4ccc(C)nc34)(Oc5cccc6ccc(C)nc56)Oc7cccc8ccc(C)nc78)c2n1
InChI
1S/C40H32BN4O4.Li/c1-25-17-21-29-9-5-13-33(37(29)42-25)46-41(47-34-14-6-10-30-22-18-26(2)43-38(30)34,48-35-15-7-11-31-23-19-27(3)44-39(31)35)49-36-16-8-12-32-24-20-28(4)45-40(32)36;/h5-24H,1-4H3;/q-1;+1
Clave InChI
AVPRLXSPVRRDIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Light emitting metal complex.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)