Merck
53828
Sigma-Aldrich
Hydrazine cyanurate
≥99.0% (T)
About This Item
Fórmula lineal:
NH2NH2 · C3H3N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
161.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
cadena SMILES
NN.Oc1nc(O)nc(O)n1
InChI
1S/C3H3N3O3.H4N2/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1;1-2/h(H3,4,5,6,7,8,9);1-2H2
Clave InChI
REWJAYUHYGWDJT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Hydrazine cyanurate (HC) is a stable source of N2H4 for use in various nitridation reactions. HC can be synthesized from the reaction between cyanuric acid and N2H4.
Aplicación
Hydrazine cyanurate may be used to synthesize anhydrous hydrazine via thermolysis.
Otras notas
Reagent for the preparation of anhydrous hydrazine of high purity
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E. Nachbaur et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 102, 1718-1718 (1971)
Hydrazine cyanurate as a nitrogen source for thin nitride film growth
Kropewnicki TJ and Kohl PA
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 16.1 , 139-144 (1998)
Solution behavior of poly (styrene)-B lock-poly (2-vinylpyridine) micelles containing gold nanoparticles
Mossmer S, et al.
Macromolecules, 33.13, 4791- 4798 (2000)
Development of a 18F-Labeled Tetrazine with Favorable Pharmacokinetics for Bioorthogonal PET Imaging
Denk, Christoph, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53.36, 9655-9659 (2014)
Ruthenium tris (pyrazolyl) borate diazo complexes: Preparation of aryldiazenido, aryldiazene, and hydrazine derivatives
Albertin, Gabriele, et al.
Inorganic Chemistry, 43.14, 4511-4522 (2004)