53815
4-Methoxybenzyl carbazate
≥98.0%
About This Item
Ensayo
≥98.0%
mp
75-78 °C
cadena SMILES
COc1ccc(COC(=O)NN)cc1
InChI
1S/C9H12N2O3/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)6-14-9(12)11-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)