537853
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
97%
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
densidad
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H8F4O/c15-12-10(7-4-8-11(12)14(16,17)18)13(19)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Clave InChI
QNEOCRQLKSEYEM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)