Merck
537225
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyryl chloride
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
231.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
96%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
density
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(C(Cl)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H12Cl2O/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
BWPYAVCZZUTOBY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)