Merck
537209
Sigma-Aldrich
2-Chlorocinnamoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH=CHCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
201.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadena SMILES
ClC(=O)\C=C\c1ccccc1Cl
InChI
1S/C9H6Cl2O/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H/b6-5+
Clave InChI
ZAUFNZFFWDQKPL-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)