Merck
537187
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,1-Trifluoro-2-octanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CH(OH)CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
assay
97%
SMILES string
CCCCCC[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
INAIBHXNHIEDAM-SSDOTTSWSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
159.0 °F - closed cup
flash_point_c
70.56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)