536628
(R)-(+)-1-Benzyl-3-acetylaminopyrrolidine
97%
About This Item
assay
97%
optical activity
[α]20/D +24 in 1% chloroform
refractive index
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
307-308 °C/760 mmHg (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c1-11(16)14-13-7-8-15(10-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3,(H,14,16)/t13-/m1/s1
InChI key
CMSWETNAAPYFSH-CYBMUJFWSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)