Merck
536369
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorodiphenylamine
98%
Sinónimos:
N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3NHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
238.11
Beilstein/REAXYS Number:
2725987
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
InChI key
HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)