Merck
536024
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoroaniline
97%
Sinónimos:
5-Chloro-2-fluorophenylamine
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
145.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.561 (lit.)
bp
102-105 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)