Merck
53575
Sigma-Aldrich
L-β-Homophenylalanine allyl ester hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Allyl (S)-3-amino-4-phenylbutyrate hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
255.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D +14.5±1°, c = 2% in methylene chloride
mp
56-59 °C
SMILES string
Cl.N[C@H](CC(=O)OCC=C)Cc1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)