Merck
535532
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6F4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
239.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
mp
137-141 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7HF4NO4/c8-2-1(7(13)14)6(12(15)16)5(11)4(10)3(2)9/h(H,13,14)
InChI key
JQGBMYKEWLSLCI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)