Merck
535486
Sigma-Aldrich
1,7-Dihydroxynaphthalene
97%
Sinónimos:
1,7-Naphthalenediol
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 269,00
US$ 269,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 269,00
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1908499
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 269,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
180-184 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2cccc(O)c2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H
Clave InChI
ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
485.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
252 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Anna Klimek-Turek et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-04)
In this manuscript, the retention of aromatic hydrocarbons with polar groups has been compared for systems with various nonpolar columns of the types from C3 to C18 and different mobile phases composed of methanol, acetonitrile, or tetrahydrofuran as modifiers. The
Mårten Jacobsson et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(6), 1932-1938 (2006-03-17)
The antiproliferative activity of the 14 isomeric monoxylosylated dihydroxynaphthalenes has been tested in vitro toward normal HFL-1 and 3T3 A31 cells as well as transformed T24 and 3T3 SV40 cells. The antiproliferative effect toward HFL-1 cells was correlated with the