535370
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2cc(N)n[nH]2
InChI
1S/C10H11N3O/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13)
InChI key
UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)