Merck
534943
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyl-3-chloroacetyl-2-oxazolidinone
97%
Sinónimos:
(N-Chloroacetyl)-(4S)-benzyl-2-oxazolidinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
253.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
97%
optical activity
[α]20/D +70°, c = 1 in chloroform
mp
75-79 °C (lit.)
SMILES string
ClCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClNO3/c13-7-11(15)14-10(8-17-12(14)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChI key
DVPUBLCBQBQPOU-JTQLQIEISA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)