Merck
534447
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11-Octaisobutyltetracyclo[7.3.3.15,11]octasiloxane-endo-3,7-diol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H74O13Si8
Número de CAS:
Peso molecular:
891.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
97%
mp
85-89 °C (lit.)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)