Merck
533661
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloroanisole
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.561 (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
densidad
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Identification of 2,4-dichloroanisole and 2,4-dichlorophenol as soil degradation products of ring-labelled [14C]2,4-D.
A E Smith
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 34(2), 150-157 (1985-02-01)