Merck
533475
Sigma-Aldrich
(2-Chloro-5-pyridyl)methylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 519,00
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 519,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5Cl2NZn
Número de CAS:
Peso molecular:
227.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.992 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Zn]Cc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H5ClN.ClH.Zn/c1-5-2-3-6(7)8-4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
LZKBDZYNYMRVHH-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)