532673
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-Tetrahydroxyindolizidine
98%
Sinónimos:
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-Tetrahydroxyoctahydroindolizidine, (1S,6S,7R,8R,8aR)-Octahydro-1,6,7,8-indolizinetetrol, 1,6,7,8-Tetrahydroxyoctahydroindolizine, Castanospermine
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
optical activity
[α]20/D +80°, c = 0.9 in H2O
mp
213-217 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12[C@@H](O)CCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c